Learn More
IKA™ H 30 oelbadaufsatz/Oil bath attachment 1,5l --- Zubehoer Magnetruehrer/Accessories f
Marke:  IKA™ 0002829500
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10396182
  • 281.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Typ: Ölbadaufsatz H 30, Volumen 1,5L
Spezifikation
Spezifikation
1500 mL
H 30
Ölbad-Befestigung
110 mm
Zylindrischer Hohlboden