Learn More
Gypsogenin, TRC
Artikelnummer. 30008660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008660 5 mg 5 Milligramm
30005146 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008660 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG9318085MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 639-14-5
Summenformel C30H46O4
Molekulargewicht (g/mol) 470.68
Synonym Gypsophilasapogenin, Githagenin, Albsapogenin, Astrantiagenin D, (3β,4α)-3-Hydroxy-23-oxoolean-12-en-28-oic Acid;
IUPAC-Name (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,14bS)-9-formyl-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,12a-Hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4a-Carboxylsäure
SMILES C[C@@]1(C2=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3CC=C)([H])[C@]4([H])CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gypsogenin
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H46O4/c1-25(2)13-15-30(24(33)34)16-14-28(5)19(20(30)17-25)7-8-22-26(3)11-10-23(32)27(4,18-31)21(26)9-12-29(22,28)6/h7,18,20-23,32H,8-17H2,1-6H3,(H,33,34)/t20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Formelmasse 470.3396