Learn More
Tocris Bioscience™ GW 2580
Selective cFMS kinase inhibitor; orally bioavailable
Marque:  Tocris Bioscience™ 5673/50
Encompass
Code produit. 15777036
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
GW 2580 is a potent and selective cFMS kinase inhibitor (IC50 = 0.06 μM). Exhibits selectivity for cFMS kinase over 186 other kinases. Inhibits CSF-1-induced growth of rat monocytes in vitro. Also inhibits bone resorption in osteoclast cultures, as well as connective tissue and bone destruction in a rat adjuvant arthritis model. Suppresses M-NFS-60 tumor cell growth in mice. Orally bioavailable.
Spécification
Spécification
5-[[3-Methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)methoxy]phenyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine
870483-87-7
50 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.