Learn More
Fisherbrand™ Geschmack™ /Magfuge™ /Sprossen™ Schlauchadapter
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0.2, 0.5 mL
Packungsgröße:
1 Set
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Adapter für Zentrifugenröhrchen |
| Röhrchentyp | Mikroröhrchen |
| Produktlinie | Gusto, Magfuge, Sprout-Zentrifugenlinie |
| Material | ABS |
| Fassungsvermögen | 0.2, 0.5 mL |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gusto, Magfuge und Sprout |
| Anzahl pro Packung | 12/Packung (6 St.) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido