Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gum arabic |
| Farbe | Beige-gelb bis weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Asche | Total ash: < 4.0% |
| Dichte | 1.3500g/mL |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Menge | 2.5 kg |
| Identifizierung | Passes Test (per Eur. Pharm.) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Unlösliche Stoffe | 0.1% max. |
| Mehr anzeigen |