Learn More
Gummi arabicum MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463751 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11463751 100 g
11473751 500 g
11483751 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463751 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215121880
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gummi arabicum kann ein verzweigtes Polymer aus Galactose, Rhamnose, Arabinose und Glucuronsäure sowie den Calcium-, Magnesium- und Kaliumsalzen sein.
  • Es findet Verwendung in der Textil-, Keramik-, Lithographie-, Kosmetik- und Pharmaindustrie.
  • In der Lebensmittelindustrie wird Akazie hauptsächlich in Süßwaren, Backwaren, Milchprodukten, Getränken und als Mikroverkapselungsmittel verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 9000-01-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gum arabic
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Synonym Arabic gum, Australian gum
Menge 100 g
Formelmasse 250.000 bis 1.000.000