Learn More
Guanosin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11354359 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354359 5 g 5 Gramm
11364359 25 g 25 Gramm
11374359 100 g 100 Gramm
11384359 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11354359 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210190705
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 118-00-3
Summenformel C10H13N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 283.24
MDL-Nummer MFCD00010182
InChI-Schlüssel NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Synonym guanosin, Guanin-Riboside, Vernin, Inosin, 2-Amino, Vernin van, L-Guanosin, 9-beta-d-ribofuranosylguanin, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
PubChem CID 6802
ChEBI CHEBI:16750
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosine
Farbe Weiß
Menge 5 g
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-3H-Purin-6-on
Formelmasse 283.2
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanosine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanosine