Learn More
Guanosin, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11433734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433734 250 g 250 Gramm
11408900 25 g 25 Gramm
11423734 50 g 50 Gramm
11418900 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11433734 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11328.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Guanosin wird als Bestandteil von Nukleinsäuren verwendet. Es wird in Metallfarben, Imitationsperlen, Kunststoffen, in der Kosmetikindustrie usw. verwendet. Es ist auch in der Pharmakokinetik als Prodrug verwendet worden. Guanosin wird in Zellkulturanwendungen als Vorläufer von GMP verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ameisensäure:Wasser (1:1): 50 mg/ml. Unlöslich in Methanol, Diethylether.
Hinweise
Nicht in extremer Hitze aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-00-3
Summenformel C10H13N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 283.24
MDL-Nummer MFCD00010182
InChI-Schlüssel NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Synonym guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
PubChem CID 6802
ChEBI CHEBI:16750
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosine
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 625911
Merck Index 14,4566
Löslichkeitsinformationen Soluble in Formic Acid:Water (1:1): 50mg/mL. Insoluble in methanol,diethyl ether.
Optische Drehung −72° (c=1.5 in 0.1N NaOH)
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-3H-Purin-6-on
Formelmasse 283.24
Reinheit (%) ≥98%