Learn More
Guanosin-5'-triphosphat-Dinatriumsalz (~85%), TRC
Artikelnummer. 30400994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400994 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400994 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG8386082.5G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt
CAS 56001-37-7
Summenformel C10H14N5O14P3Na2
Menge 2.5 g
Synonym Guanosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) sodium salt (1:2), Guanosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) disodium salt (9CI), 5’-GTP di-Na salt, Disodium 5'-GTP, Disodium guanosine triphosphate, GTP disodium salt, Guanosine 5'-triphosphoric acid disodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N5O14P3.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC-Name Dinatrium; (2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 567.14
Formelmasse 566.9545
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.