Learn More
Guanosin 5'-Monophosphat, Dinatriumsalzhydrat, 97 %
Artikelnummer. 10531671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10531671 5 g Glasflasche 5 Gramm
10618824 25 g Glasflasche 25 Gramm
10176633 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10531671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 226600050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 CHF
    149.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 28.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5550-12-9 | C10H12N5Na2O8P | 407.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5550-12-9
Summenformel C10H12N5Na2O8P
Molekulargewicht (g/mol) 407.19
MDL-Nummer MFCD00151238
InChI-Schlüssel PVBRXXAAPNGWGE-KHRSEZDTNA-L
PubChem CID 21712
IUPAC-Name disodium [(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosine 5′-monophosphate,disodium salt hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 25% max. (120°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 10, 279
Merck Index 14, 4570
Synonym guanosine 5'-monophosphate disodium salt, 5'-guanylic acid disodium salt, disodium guanylate, disodium 5'-guanylate, sodium guanylate, disodium gmp, disodium 5'-gmp, gmp disodium salt, 5'-guanylic acid, disodium salt, 5'-gmp disodium salt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >50g/l water
Spektrophotometrie 97% min. (lambda max. 252nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,pH 7
Formelmasse 407.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver