Learn More
Guanosin-5'-diphosphat-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30401364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30401364 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401364 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG8379285G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Guanosine 5'-Diphosphate Disodium Salt
CAS 7415-69-2
Summenformel C10H13N5Na2O11P2
Menge 5 g
Synonym Guanosine 5'-(trihydrogen diphosphate), sodium salt (1:2) (ACI), Guanosine 5'-(trihydrogen diphosphate), disodium salt (9CI), Guanosine pyrophosphate, disodium salt (7CI), Guanosine trihydrogen pyrophosphate, disodium salt (8CI), 5'-GDP disodium salt, Disodium guanosine 5'-diphosphate, Guanosine 5'-diphosphate disodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N5O11P2.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC-Name Dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 487.16
Formelmasse 486.9882