Learn More
Guanosin-5'-diphosphat-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30393158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393158 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393158 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG837928500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosine 5'-Diphosphate Disodium Salt
CAS 7415-69-2
Summenformel C10H13N5Na2O11P2
Menge 500 mg
Synonym Guanosine 5'-(trihydrogen diphosphate), sodium salt (1:2) (ACI), Guanosine 5'-(trihydrogen diphosphate), disodium salt (9CI), Guanosine pyrophosphate, disodium salt (7CI), Guanosine trihydrogen pyrophosphate, disodium salt (8CI), 5'-GDP disodium salt, Disodium guanosine 5'-diphosphate, Guanosine 5'-diphosphate disodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N5O11P2.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC-Name Dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 487.16
Formelmasse 486.9882