Learn More
Guanin, TRC
Artikelnummer. 30136062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136062 25 g 25 Gramm
17943755 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG83600025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-40-5
Summenformel C5 H5 N5 O
Molekulargewicht (g/mol) 151.13
Synonym 2-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. A (EP), Ganciclovir Imp. F (EP), Aciclovir Imp. B (EP), Guanine, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro- (9CI), Guanine (8CI), 2-Amino-6-hydroxy-1H-purine, 2-Amino-6-hydroxypurine, 2-Aminohypoxanthine, 9H-Guanine, C.I. 75170, C.I. Natural White 1, Dew Pearl, Guanin, Guanine enol, Hypoxanthine, 2-amino-, Mearlmaid, Mearlmaid AA, Natural Pearl Essence, Natural White 1, Naturon, Pearl Essence, Stella Polaris, Valganciclovir Hydrochloride Imp. B (EP)
IUPAC-Name 2-Amino-1,7-Dihydropurin-6-Eins
SMILES NC1=Nc2nc[nH]c2C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Formelmasse 151.0494
Reinheit (%) >95%