Learn More
Guaninhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454543
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454543 250 g 250 Gramm
11434543 10 g 10 Gramm
11444543 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454543 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11532.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Guanidinhydrochlorid ist eines der stärksten Denaturierungsmittel. Wird hauptsächlich zur Proteinaufreinigung und für Studien zur Proteinfaltung verwendet. Es handelt sich um eine Nukleinbase, die in der biochemischen Forschung verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-39-2
Summenformel C5H6ClN5O
Molekulargewicht (g/mol) 187.59
MDL-Nummer MFCD00213670
InChI-Schlüssel IBAOFQIOOBQLHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanine hydrochloride, guanine hcl, 2-amino-1h-purin-6 7h-one hydrochloride, guanine, monohydrochloride, usaf s-1, guanine, hydrochloride, 6h-purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro-, monohydrochloride, 2-amino-9h-purin-6-ol hydrochloride 1:1, 6h-purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-, hydrochloride 1:1, 2-amino-3,7-dihydropurin-6-one hydrochloride
PubChem CID 69459
IUPAC-Name 2-amino-6,7-dihydro-3H-purin-6-one hydrochloride
SMILES Cl.NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanine hydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 250 g
Beilstein 4159901
Merck Index 14,4564
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 187.59
Reinheit (%) 99%