Learn More
Guanin, ≥ 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 120251000
Additional Details : CAS : 73-40-5 Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10414215
  • 120.00 CHF / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Chemische Identifikatoren
73-40-5
151.13
UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
764
2-Amino-3,7-Dihydropurin-6-on
C5H5N5O
MFCD00071533
guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
CHEBI:16235
C1=NC2=C(N1)C(=O)N=C(N2)N
Spezifikation
lambda max. 248nm, pH 1, 1.35 to 1.41 (A250/A260), 0.82 to 0.86 (A280/A260), 0.47 to 0.51 (A290/A260)
0.1% max.
0.5% max.
0.1% max
360°C
73-40-5
C5H5N5O
26, 449
guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-3,7-Dihydropurin-6-on
764
151.13
99+%
Guanine
Authentic
Glasflasche
Weiß bis Creme-farben
100g
99% min. (HPLC)
MFCD00071533
15, 4599
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in alkali hydroxides,dilute acids,sparingly soluble in alcohol and ether
C1=NC2=C(N1)C(=O)N=C(N2)N
151.13
CHEBI:16235
Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Guanine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation