Learn More
Guanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479882
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479882 500 g 500 Gramm
11459882 25 g 25 Gramm
11469882 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479882 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12024.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73-40-5 | C5H5N5O | 151.13 g/mol
Employed as a nucleobase incorporated into biological nucleic acids. Guanine is suitable reagent used to investigate the mechanism of electrochemical oxidation of guanine and adenine using a glassy carbon microelectrode and cyclic and differential pulse voltammetry. It may be used in the preparation of mixed-sequence peptide nucleic acid (PNA) monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Nukleobase verwendet, die in biologische Nukleinsäuren integriert ist. Guanin ist ein geeignetes Reagenz zur Untersuchung des Mechanismus der elektrochemischen Oxidation von Guanin und Adenin mit einer Kohlenstoff-Mikroelektrode aus Glas und einer zyklischen und differenziellen Puls-Voltammetrie. Es kann zur Herstellung von Peptid-Nukleinsäure-Monomeren (PNA) mit gemischten Sequenzen verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Ammoniakwasser, KOH-Lösungen, verdünnten Säuren und 1N NaOH (0.1 M).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter an einem gut belüfteten Ort fest verschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-40-5
Summenformel C5H5N5O
Molekulargewicht (g/mol) 151.13
MDL-Nummer MFCD00071533
InChI-Schlüssel UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
PubChem CID 764
ChEBI CHEBI:16235
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanine
Schmelzpunkt >300°C
Menge 500 g
Beilstein 9680
Merck Index 14,4564
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ammonia-water,KOH solutions,dilute acids,and 1 N NaOH (0.1M).
IUPAC-Name 2-Amino-3,7-Dihydropurin-6-on
Formelmasse 151.13
Reinheit (%) 98%