Learn More
Guanidin-Thiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30011042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011042 250 mg 250 Milligramm
30003789 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011042 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG838723250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-84-0
Summenformel C H5 N3 . C H N S
Molekulargewicht (g/mol) 118.16
Synonym Guanidine Thiocyanate, Thiocyanic acid, compd. with guanidine (1:1), Guanidine thiocyanate (6CI), Guanidine, monothiocyanate (8CI,9CI), Buffer AVL, Buffer ML, Buffer MTL, Buffer RLT, GTC, Guanidine isothiocyanate, Guanidinium isothiocyanate, Guanidinium thiocyanate, NSC 2119, RLT
IUPAC-Name Guanidin; Thiocyansäure
SMILES NC(=N)N.SC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidine Thiocyanate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Formelmasse 118.0313