Beschreibung
- Guanidin-Thiocyanat wird häufig zur Isolierung intakter Ribonukleinsäure verwendet, um die RNase-Aktivität zu eliminieren.
- Eine 4 M-Lösung aus Guanidin-Thiocyanat inaktiviert die RNase irreversibel.
- In Gegenwart von Guanidin-Thiocyanat lösen sich Proteine bereitwillig auf, zelluläre Strukturen zerfallen und Nukleoproteine dissoziieren von Nukleinsäuren, da die Proteinsekundärstruktur verloren geht.
- Guanidin-Thiocyanat ist ein chaotropes Mittel und ein starkes Proteinvergällungsmittel, das Nukleasen etwa 2.5 Mal schneller inaktiviert als Guanidinhydrochlorid.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 593-84-0 |
| Schmelzpunkt | 115 °C bis 122 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 bis 7 (6M aq Soln) |
| Verlust bei Trocknung | < 1 % |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | > 98 % |
| Summenformel | C2H6N4S |
| MDL-Nummer | MFCD00013027 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN1759 |
| Mehr anzeigen |