Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidin-Thiocyanat, molekularbiologische Qualität
Artikelnummer. 15496719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496719 250 g 250 Gramm
15486719 50 g 50 Gramm
15406729 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496719 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65104.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Proteindenaturierungsmittel
Guanidine thiocyanate is used for RNA isolation and can solubilize proteins. When the compound is used to solubilize proteins it can be removed by dialysis against urea without difficulty. The hybridization of guanidine thiocyanate-solubilize hepatocytes can be used as a method to quantify mRNA from hepatocytes. Blood sample lysate stored in guanidine thiocyanate has been shown to maintain nucleic acid integrity. Research describes guanidine thiocyanate to be ineffective for RNA isolation of plant tissue with a high levels of secondary metabolites and storage proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Guanidin-Thiocyanat wird zur RNA-Isolierung verwendet und kann Proteine lösen. Wenn die Verbindung zur Lösung von Proteinen verwendet wird, kann sie problemlos durch Harnstoffdialyse entfernt werden. Die Hybridisierung von Guanidin-Thiocyanat-löslichen Hepatozyten kann zur Quantifizierung von mRNA aus Hepatozyten verwendet werden. Das in Guanidin-Thiocyanat gespeicherte Lysat der Blutproben hat gezeigt, dass die Integrität der Nukleinsäure erhalten bleibt. Die Forschung beschreibt Guanidin-Thiocyanat als ineffektiv zur RNA-Isolierung von Pflanzengewebe mit einem hohen Gehalt an sekundären Metaboliten und Speicherproteinen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1420 g/l) bei 20 °C und Ethanol (5 %).
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-84-0
Summenformel CH5N3·CHNS
MDL-Nummer MFCD00013027
Synonym Guanidine rhodanide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidin Thiocyanat
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Farbe Weiß
Dichte 1.29
Menge 250 g
Beilstein 3563461
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1420g/L) at 20°C,and ethanol (5%).
Formelmasse 118.16
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver