Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidin-Thiocyanat, 99 %
Artikelnummer. 10423551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10423551 250 g Kunststoffflasche -
10526602 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10741244 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10423551 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 411112500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 593-84-0 | CH5N3·CHNS | 118.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Guanidin-Thiocyanat ist ein nützliches Werkzeug zur RNA-Isolierung und Proteinsolubilisierung. Es ist an der Quantifizierung von mRNA aus Hepatozyten beteiligt. Es dient als Medium für Blutprobenlysate, um die Integrität von Nukleinsäure zu erhalten. Dieses chaotrope Mittel ist hauptsächlich an der Extraktion von DNA und RNA beteiligt ist. Es wird zur Deaktivierung des Influenzavirus verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol
Hinweise
Leicht empfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-84-0
Summenformel CH5N3·CHNS
Molekulargewicht (g/mol) 118.16
MDL-Nummer MFCD00013027
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidin Thiocyanat
Namenshinweis 0.99
Extinktion (3M soln. in water), 0.05 max. at 300nm, (3 M soln. in water), (3 M soln. in water) at 0nm
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Farbe Weiß oder farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NH2C(NH)NH2·HSCN
Menge 250 g
UN-Nummer 3261
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1420g/L (20°C)
Formelmasse 118.16
Dampfdruck Negligible
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine thiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.