Learn More
Guanidin-Hydrochlorid, ultrareiner Gütegrad, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11461682 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461682 1 kg 1 Kilogramm
11441682 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461682 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04820540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 CHF
    525.42 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 26.58 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Guanidin-Hydrochlorid ist ein starker chaotropischer Wirkstoff, der für die Denaturierung und anschließende Rückfaltung von Proteinen nützlich ist
  • Dieses starke Denaturierungsmittel kann unlösliche oder denaturierte Proteine wie zum Beispiel Inclusion Bodies solubilisieren
  • Dies kann als erster Schritt zur Rückfaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form verwendet werden
  • Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) können ebenfalls erforderlich sein
  • Guanidin-HCl wird zur Isolierung von RNA verwendet, um das Nukleoprotein in seine Nukleinsäure- und Protein-Anteile zu dissoziieren
  • Es ist ein Inhibitor von RNase
  • Hochkonzentrierte (6 bis 8 M) Guanidin-HCl-Lösungen werden zur Denaturierung nativer globulärer Proteine verwendet
  • Es stört offenbar Wasserstoffbrücken, die das Protein in seiner einzigartigen Struktur halten; es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass Guanidin-Hydrocholorid hydrophobe Wechselwirkungen stören kann, indem es die Löslichkeit hydrophober Rückstände in wässrigen Lösungen fördert
Chemische Identifikatoren
CAS 50-01-1
Summenformel CH6ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
MDL-Nummer MFCD00013026
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Guanidinhydrochlorid, Guanidiniumchlorid, Guanidin, Monohydrochlorid, aminoformamidin hydrochlorid, aminomethanamidin hydrochlorid, Guanidin-Monohydrochlorid, Guanidin HCl, Guanidinchlorid, Iminoharnstoff-Hydrochlorid, Carbamid-Hydrochlorid
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GUANIDINHYDROCHLORID
Schmelzpunkt 180 °C bis 190 °C
Farbe Weiß
Strukturformel CH5N3·HCl
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen In Wasser löslich (6 M – klare, farblose Lösung).
Formelmasse 95.53
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Ultrarein
Physikalische Form Kristallpulver