Learn More
Guanidinhydrochlorid, praktische Qualität, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11324359 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11324359 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11324359 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02101905.2
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Guanidin-Hydrochlorid ist ein starker chaotropischer Wirkstoff, der für die Denaturierung und anschließende Rückfaltung von Proteinen nützlich ist
  • Dieses starke Denaturierungsmittel kann unlösliche oder denaturierte Proteine wie Einschlusskörper solubilisieren und zur Gewinnung periplasmatischer Proteine verwendet werden.
  • Dies kann als erster Schritt zur Rückfaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form verwendet werden
  • Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) können ebenfalls erforderlich sein
  • Es wird auch bei der Isolierung von RNA verwendet, um das Nukleoprotein in seine Nukleinsäure- und Proteinanteile zu dissoziieren.
  • Es ist ein Inhibitor von RNase
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GUANIDINE HYDROCHLORIDE
CAS 50-01-1
Schmelzpunkt 175 °C bis 190 °C
Farbe Weiß
Summenformel CH6ClN3
Strukturformel CH5N3·HCl
MDL-Nummer MFCD00013026
Menge 250 g
Synonym Guanidinhydrochlorid, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Löslich in (6M aq soln): Relativ klare bis wolkige gelbe Lösung mit stehendem Sediment.
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=N)(N)N.Cl
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Formelmasse 95.53
Güte Praktische
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine Hydrochloride, practical grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride