Learn More
Optische Dichte von Guanidinhydrochlorid MP Biomedicals
Artikelnummer. 11473731 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11473731 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11473731 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215121080
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidinhydrochlorid
CAS 50-01-1
Dichte 1,345 g/cm3 bei 20 °C
Summenformel CH6ClN3
Menge 100 g
Synonym Guanidinhydrochlorid, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=N)(N)N.Cl
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Formelmasse 95.5
Güte Optische Dichte