Learn More
Guanidin-Hydrochlorid (Farblose-bis-weiße Kristalle), Fisher BioReagents™
Zur Isolierung von RNA aus Zellextrakten
Marke: Fisher Bioreagents BP178-500
52.30 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 50-01-1 Gewicht : 0.55000kg
Beschreibung
Zur Isolierung von RNA aus Zellextrakten
Guanidin-Hydrochlorid ist ein starkes Protein-denaturierendes Mittel, das zur Isolierung von RNA aus Zellextrakten verwendet wird. Die RNase-Aktivität wird in Gegenwart dieses Reagenz gehemmt.Spezifikation
Guanidinhydrochlorid | |
≥99,5% | |
500 g | |
178 °C | |
95,53 | |
Weiß |
50-01-1 | |
Guanidinhydrochlorid | |
15, 4597 | |
CH6ClN3 | |
Fest | |
≥ 99,5% |
Sicherheit und Handhabung
- Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.