missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guanidinhydrochlorid, 99+%, MP Biomedicals

Artikelnummer. 11406561 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
3 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11406561 3 kg
11466551 25 g
11476551 100 g
11486551 500 g
11496551 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11406561 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219482692

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 50-01-1
Summenformel CH6ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Guanidinhydrochlorid, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
SMILES C(=N)(N)N.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Guanidinhydrochlorid
Prozentgehaltsbereich 99+%
Menge 3 kg
Formelmasse 95.53
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.