Learn More
Guanidin-Hydrochlorid, 99.5+ %, molekularbiologische Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Poly-Eimer
Beschreibung
- Used for extraction of RNA.
- Preparation of high molecular weight genomic DNA.
- Solubilizing inclusion bodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Wird für die Extraktion von RNA verwendet
- Herstellung von genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
- Auflösende Einschlusskörper
Spezifikation
Schmelzpunkt | 185°C to 188°C |
Dichte | 1.344 |
Verpackung | Poly-Eimer |
Menge | 5 kg |
Beilstein | 3591990 |
Formelmasse | 95.53 |
Güte | Molekularbiologie |
Physikalische Form | Kristalle |