Learn More
Guanidin-Hydrochlorid, ≥ 99.5 %, (kristallin/ultrarein), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11472002 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472002 5 kg 5 Kilogramm
11432002 25 g 25 Gramm
11442002 100 g 100 Gramm
11452002 500 g 500 Gramm
11462002 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11472002 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210569694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2365.00 CHF
    2249.97 CHF / 5 Kilogramm
    Sparen 115.03 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bildet klare, farblose Lösungen in 6.0 M-Konzentration. Außendurchmesser 260 nm einer 6.0 M-Lösung: <0.03
Chemische Identifikatoren
CAS 50-01-1
Summenformel CH6ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Guanidinhydrochlorid, Guanidiniumchlorid, Guanidin, Monohydrochlorid, aminoformamidin hydrochlorid, aminomethanamidin hydrochlorid, Guanidin-Monohydrochlorid, Guanidin HCl, Guanidinchlorid, Iminoharnstoff-Hydrochlorid, Carbamid-Hydrochlorid
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidinhydrochlorid
Prozentgehaltsbereich ≥99,5 %
Menge 5 kg
Formelmasse 95.5
Güte Ultrapure
Physikalische Form kristallin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine Hydrochloride, Ultra Pure
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride