Learn More
Guanidincarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465263
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465263 5000 g -
11455263 250 g 250 Gramm
11445263 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12853.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 593-85-1 | C3H12N6O3
It is employed as a strong organic alkali, organic intermediate, in soap and cosmetic products, and in the textile industry. It is also used to make fine chemicals. It is used in various industries to solve different purpose such as detergents as a synergistic agent, pharmaceuticals as an antibiotic and microencapsulation process for carbonless paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als starkes organisches Alkali, organisches Zwischenprodukt in Seifen und kosmetischen Produkten sowie in der Textilindustrie eingesetzt. Es wird auch zur Herstellung von Feinchemikalien und in Haarrelaxern verwendet. Es wird für unterschiedliche Zwecke in verschiedenen Branchen eingesetzt, wie z. B. Kosmetika wie Haarrelaxer zur chemischen Haarglättung, Reinigungsmittel als Synergiemittel, Pharmazeutika als Antibiotika und zur Mikroverkapselung von Selbstdurchschreibepapier.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 450 g/l (20 °C); schwer löslich in Alkohol und Aceton.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-85-1
Summenformel C3H12N6O3
MDL-Nummer MFCD00013029
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidine carbonate
Schmelzpunkt ∼198°C (decomposition)
Menge 5000 g
Beilstein 3628359
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 450g/L (20°C); slightly soluble in alcohol and acetone.
Formelmasse 180.17
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine carbonate