Learn More
Guanfacin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30240728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240728 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30240728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG81600150MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29110-48-3
Molekulargewicht (g/mol) 282.55
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-benzeneacetamide Hydrochloride (1:1), Benzeneacetamide, N-(aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-, monohydrochloride (9CI), 2,6-Dichlorophenylacetylguanidine hydrochloride, BS 100-141, Estulic, Guanfacine hydrochloride, INTUNIV, LON 798, N-Amidino-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide hydrochloride, SPD 503, Tenex, Tenex (pharmaceutical), [(2,6-Dichlorophenyl)acetyl]guanidine monohydrochloride
IUPAC-Name N-Carbamimidoyl-2-(2,6-Dichlorophenyl)acetamid; Hydrochlorid
SMILES Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanfacine Hydrochloride
Summenformel (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
Formelmasse 280.9889