Learn More
R&D Systems™ Guanfacine hydrochloride
Artikelnummer. 30001167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001167 50 mg 50 Milligramm
18742624 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001167 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1030/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00 CHF
    425.25 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 24.75 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. α2A agonist
Guanfacine hydrochloride is a selective α2A-adrenoceptor agonist (Kd = 31 nM). Displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29110-48-3
Summenformel C9H10Cl3N3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanfacine hydrochloride
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 282.56
Reinheit >99%
Molekulargewicht 282.549