Learn More
Guajacol MP Biomedicals
Artikelnummer. 11433772 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11433772 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11433772 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215727790
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guaiacol
CAS 90-05-1
Dichte 4.27 (Sendung = 1)
Summenformel C7H8O2
Menge 500 g
Synonym guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
InChI-Schlüssel LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1O
IUPAC-Name 2-Methoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 124.139
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
Formelmasse 124.15