Learn More
Guaiacol, 99.54 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413772 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413772 100 g -
11423772 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413772 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215727780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 90-05-1
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.139
InChI-Schlüssel LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
IUPAC-Name 2-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guaiacol
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1,129 g/cm3 bei 21 °C
Prozentgehaltsbereich 0.9954
Menge 100 g
Formelmasse 124.1
Physikalische Form Crystalline Solid to Liquid