Learn More
GTSE1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen GTSE1
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850925
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21319-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840925
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21319-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is only expressed in the S and G2 phases of the cell cycle, where it colocalizes with cytoplasmic tubulin and microtubules. In response to DNA damage, the encoded protein accumulates in the nucleus and binds the tumor suppressor protein p53, shuttling it out of the nucleus and repressing its ability to induce apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
GTSE1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9NYZ3
51512
GTSE1 Fusion Protein Ag13497
Primary
-20°C
GTSE1
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B99, G 2 and S phase expressed 1, GTSE 1, GTSE1, Protein B99 homolog
GTSE1
IgG
Antigen Affinity Chromatography