Learn More
Abnova™ GTF2H2 (Human) Recombinant Protein
Human GTF2H2 full-length ORF ( AAH05345, 1 a.a. - 165 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00002966-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16125901
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MDEEPERTKRWEGGYERTWEILKEDESGSLKATIEDILFKAKRKRVFEHHGQVRLGMMRHLYVVVDGSRTMEDQDLKPNRLTCTLKLLEYFVEEYFDQNPISQIGIIVTKSKRAEKLTELSGNPRKHITSLKKAVDMTCHGEPSLYNSLSIAMQTLKLVLYIMYN
Spezifikation
Spezifikation
AAH05345
general transcription factor IIH, polypeptide 2, 44kDa
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GTF2H2
GST
2966
Wheat germ expression system
25 μg
BTF2, BTF2P44, MGC102806, T-BTF2P44, TFIIH
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer