Learn More
GTF2A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen GTF2A1
Konzentration 0.35 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850985
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21381-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840985
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21381-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Accurate transcription initiation on TATA-containing class II genes involves the ordered assembly of RNA polymerase II (POLR2A) and several general initiation factors. One of these factors is TFIIA, which when purified from HeLa extracts consists of 35-, 19-, and 12-kD subunits.
Spezifikation
Spezifikation
GTF2A1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O08949, P52655, Q99PM3
2957, 83602, 83830
GTF2A1 Fusion Protein Ag15994
Primary
-20°C
GTF2A1
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GTF2A1, TF2A1, TFIIA, TFIIA 42, TFIIA p19 subunit, TFIIAL
GTF2A1
IgG
Antigen Affinity Chromatography