Learn More
Cytiva GSTrap™ 4B vorgepackte Säulen: 16 x 25 mm
Artikelnummer. 11743319 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11743319
Marke: Cytiva 28401747
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur schnellen und kostengünstigen Reinigung von GST-markierten Proteinen
  • Vorgepackt mit Glutathion Sepharose™ 4B-Medien, die über einen Glutathion-Liganden in Verbindung mit4 %iger Agarose verfügen
  • Kann mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographie-System im ¨A¨KTA-Design verwendet werden
  • Reinigt GST-getaggte Proteine aus bakteriellen Lysaten und anderen Glutathion S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen
  • Bettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
Medien
  • Matrix: Hochvernetzte 4 %ige Agarose
  • Bindungsvermögen: >25 mg Pferdeleber-GST/ml
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 4 bis 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,62 in.
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Beschreibung GSTrap4 B-Säulen sind vorverpackte Glutathion-Sepharose 4B-Säulen für die bequeme, hochgradig leistungsfähige, aus einem Schritt bestehende Aufreinigung Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggter Proteine.
Flussrate < 20 ml/min
Material Polypropylen
pH-Bereich 4 bis 13
Support-Typ 4 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Max. Betriebsdruck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Menge 1 x 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) GSTrap 4B-Säulen dienen zur Aufreinigung GST-getaggter Proteine aus bakteriellen Lysaten und anderen Glutathion-S-Transferasen bzw. Glutathion-abhängigen Proteinen. Milde Elutionsbedingungen erhalten Proteinantigenität und -funktion erhalten.
Typ Vorgepackte Säule
Ligandentyp Glutathion
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GSTrap 4B 5 ml, 1 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol