Learn More
Cytiva GSTrap™ 4B vorgepackte Säulen: 16 x 25 mm
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Vorgepackt mit Glutathion Sepharose™ 4B-Medien, die über einen Glutathion-Liganden in Verbindung mit4 %iger Agarose verfügen
- Kann mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographie-System im ¨A¨KTA-Design verwendet werden
- Reinigt GST-getaggte Proteine aus bakteriellen Lysaten und anderen Glutathion S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen
- Bettabmessungen: 16 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Matrix: Hochvernetzte 4 %ige Agarose
- Bindungsvermögen: >25 mg Pferdeleber-GST/ml
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 4 bis 13
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenbettvolumen | 5 ml |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,62 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Beschreibung | GSTrap4 B-Säulen sind vorverpackte Glutathion-Sepharose 4B-Säulen für die bequeme, hochgradig leistungsfähige, aus einem Schritt bestehende Aufreinigung Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggter Proteine. |
| Flussrate | < 20 ml/min |
| Material | Polypropylen |
| pH-Bereich | 4 bis 13 |
| Support-Typ | 4 % hochvernetzte Agarose |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- GSTrap 4B 5 ml, 5 x 5 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol