missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ GST Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AAB37352 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Zusammensetzung | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in. the elution buffer |
| Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | Wheat Germ (in vitro) |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C Aliquot to avoid repeated freezing and thawing |
| Sequenz | MESPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGGDHPPKSDLEVLFQGPLEDPGYRGRTSFV |
| Zielspeziesname | Human |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur