Learn More
Cytiva GST MultiTrap™ 4B-Platten
Artikelnummer. 11753319 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 96-Well-Filterplatten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11753319 4 x 96-Well-Filterplatten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11753319 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28405500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 CHF
    1234.00 CHF / 4 Stück
    Sparen 36.00 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
96 Well-Filterplatten für Hochdurchsatz-Screening und parallele Reinigung von GST-getaggten Proteinen
  • Ergebnisse mit hoher Reproduzierbarkeit Well-zu-Well-und Platte-zu-Platte in manuellen oder Robotersystemen
  • Hohe Reinheit in einem einzigen Schritt mit hoher chemischer Stabilität
  • Ermöglicht das direkte Laden von ungeklärten Zelllysat-Proben in Wells
  • Vorgepackt mit Glutathion-Sepharose-Medien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung GST MultiTrap FF und GST MultiTrap 4B sind vorgepackte 96-Well-Filterplatten für reproduzierbare Hochdurchsatz-Screenings und die schnelle parallele Reinigung von Glutathion S-Transferase (GST)-getaggten Proteinen.
Material Glutathion-Sepharose 4B
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Menge 4 x 96-Well-Filterplatten
Typ Filterplatten
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GST MultiTrap 4B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol