Learn More
Cytiva GST-Bulkware-Kit
Artikelnummer. 10166044 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
:
Inkl. 10 ml Glutathion-Sepharose 4B, 5 Einwegsäulen
Artikelnummer. 10166044
Marke: Cytiva 27457001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die manuelle Reinigung von GST-getaggten Proteinen in kleinem Maßstab mit Säulenchromatographie- oder Chargenverfahren. Ermöglicht Optimierungsstudien zu Expression, Löslichkeitsbedingungen und Aufreinigungsparametern von GST-getaggten Proteinen
  • Sanfte Elutionsbedingungen erhalten Proteinantigenität und -funktion erhalten.
  • Flexibles GST-Glutathion-Affinitätssystem für die schnelle Aufreinigung von Säulen oder Chargen
  • Hohe Spezifität (im Vergleich zur Histidin-getaggten Aufreinigung)
  • Bereitstellen von Reagenzien für die Induktionsexpression und Elution von Fusionsproteinen
  • Ausreichende Reagenzien zur Aufreinigung von bis zu 50 mg Fusionsprotein
  • Enthält 10 ml-Großpackung Glutathion Sepharose™ 4B, 5 nicht positionierbare Säulen, GST-Pufferkit und 500 mg Isopropyl-Β-D-Thiogalactoside
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Das GST-Bulkware-Kit wurde für die manuelle Reinigung von GST-getaggten Proteinen in kleinem Maßstab mit Säulenchromatografie oder der Batch-Methode entwickelt. Ermöglicht Optimierungsstudien zu Expression, Löslichkeitsbedingungen und Reinigungsparametern von GST-getaggtem Protein
Kitinhalt 10 ml-Großpackung Glutathion Sepharose 4B Medium, 5 x Schwerkraftfluss-Säulen, IPTG, GST-Pufferkit
Inhalt und Lagerung 20 °C bis 25 °C
Menge 1 Kit
Typ Chromatographiemedien