Learn More
Kgw Isotherm™ Dewargefäße aus Edelstahl, Typ GSS
Marke: Kgw Isotherm™ 2305
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Dewargefässe aus Chromnickelstahl, evakuiert, mit seitlichem Griff und ab GSS 1000 mit zusätzlichem Tragebügel. Gefässe ganz aus Metall und daher unzerbrechlich.Die Angaben zur Verdampfungsrate gelten nur in Verbindung mit einem Stopfen.
Typ: GSS 6000
Volumen: 6,0L
Standzeit LN2: 49 h
Verdampfung LN2: 2,9 l/24h
φ/H Innen: 185/270mm
φ/H Aussen: 200/300mm
Spezifikation
Loser Schutzstopfen für Deckel | |
Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und anderen Kühlmitteln | |
GSS Edelstahl |
184 mm | |
270 mm | |
Gehäuse 6000mL |