Learn More
Kgw Isotherm™ Dewargefäße aus Edelstahl, Typ GSS
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und anderen Kühlmitteln |
| Höhe (metrisch) | 206 mm |
| Enthält | Loser Schutzstopfen für Deckel |
| Kapazität (metrisch) | Gehäuse 1000mL |
| Innendurchmesser (metrisch) | 85 mm |
| Material | GSS Edelstahl |