Learn More
R&D Systems™ GSK 264220A
Beschreibung
Endothelial lipase and lipoprotein lipase inhibitor (IC50 values are 0.13 and 0.10 μM respectively).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | GSK 264220A |
| Menge | 10 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Formelmasse | 363.43 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 363.432 |