Learn More
- Home
- Products
- Persönliche Schutzausrüstung
- Handschuhe
- Handschuhe für Trockenboxen und Zubehör
- AL Glove Systems GSE Sterile Isolator Box Gloves
AL Glove Systems GSE Sterile Isolator Box Gloves
Artikelnummer. 31940416
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9.5
11
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Dicke (metrisch):
0.4 mm
0.6 mm
Länge (metrisch):
800 mm
920 mm
Packungsgröße:
10 Stück
37 product options available for selection
| Artikelnummer. | Größe | Durchmesser (metrisch) Stulpe | Dicke (metrisch) | Länge (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 31940416 | 8 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940399 | 8 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940348 | 8 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940333 | 8 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940383 | 8 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940394 | 8 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940364 | 9.5 | 160 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940387 | 9.5 | 160 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940396 | 9.5 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940359 | 9.5 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940362 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940409 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940339 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940384 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940341 | 9.5 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940349 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940376 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940381 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940397 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940390 | 9.5 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940415 | 9.5 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940410 | 11 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940358 | 11 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940354 | 11 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940414 | 11 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940403 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940406 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940350 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940370 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940379 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940363 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940331 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940392 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940361 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940400 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940330 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940368 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
31940416
Lieferant
AL Glove Systems
Lieferanten-Nr.
1118068081S
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 23-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GSE Gloves are manufactured from Ethylene Propylene Diene Rubber, offering excellent resistance to alcohols, acids, and alkalis. It also shows good resistance to aging and weathering. Due to its temperature resistance up to 130°C, it is also suitable for steam sterilization.
- Resistant to the commonly used chemicals for disinfection in production plants UV and ozone resistant.
- The gloves can withstand intense lighting situations and can be used with grounded port systems
- Fully electrically conductive
- This prevents for example powder adhesions due to static charging PERMEATION EN ISO 374-1:2016 or A1:2018, P Hydrogen peroxide 30% protection level 6
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA, Food and Drug Administration Vol. 21, Cap.177.2600 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PPE Category III Directive 2016 or 425 EC Type |
| Chlorinated | No |
| Cleanroom Class | Class 10,000 (ISO 7) |
| Farbe | Black |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | EPDM |
| Produkttyp | Dry Box, Isolator Gloves |
| Größe | 8 |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 266°F |
| Temperature (Metric) Max | 130°C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 24 mil |
| Dicke (metrisch) | 0.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aseptic and Sterile Processes, Such as Pharmaceutical Manufacturing, Compounding and Filling |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dry Box, Isolator, RABS |
| Grip Design | Smooth |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Verpackungsart | Carton |
| Menge | 10 Pk. |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -4°F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -20°C |
| Länge (angloamerikanisch) | 32 in. |
| Länge (metrisch) | 800 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe | 7 in. |
| Durchmesser (metrisch) Stulpe | 180 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |