Learn More
- Home
- Products
- Persönliche Schutzausrüstung
- Handschuhe
- Handschuhe für Trockenboxen und Zubehör
- AL Glove Systems GSE-Isolatorbox-Handschuhe
AL Glove Systems GSE-Isolatorbox-Handschuhe
Artikelnummer. 31337516| Artikelnummer. | Größe | Länge (metrisch) | Dicke (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stulpe |
|---|---|---|---|---|
| 31337516 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337489 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337418 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337415 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337444 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337503 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337448 | Mittel, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337507 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337510 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337498 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337446 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337450 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337451 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337428 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337458 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337411 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337509 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337438 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337413 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337406 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337417 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337460 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337481 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337437 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337432 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337500 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337445 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337412 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337505 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337464 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337491 | Extragroß, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337504 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337492 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337409 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337427 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschreibung
Die GSE-Handschuhe von AL Glove Systems aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber den meisten Desinfektionsmitteln auf. Das Elastomer EPDM ist beständig gegen Alkohole sowie gegen Säuren und Laugen. Es weist außerdem eine gute Beständigkeit gegenüber Alterung und Witterungseinflüssen auf. Aufgrund seiner Temperaturbeständigkeit bis 130 °C °eignet es sich auch zur Dampfsterilisation.
- Beständig gegen Desinfektionsmittel
- Beständig gegen die üblicherweise in Produktionsanlagen zur Desinfektion verwendeten Chemikalien.
- UV- und ozonbeständig
- Die Handschuhe sind beständig gegen intensive Lichtverhältnisse.
- Vollständig elektrisch leitfähig
- Die Handschuhe können mit geerdeten Portsystemen verwendet werden, wodurch beispielsweise das Anhaften von Pulver durch statische Aufladung verhindert wird.
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- P Wasserstoffperoxid 30% Schutzstufe 6
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA (Food and Drug Administration) Vol. 21, Cap. 177.2600 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PSA Kategorie III Richtlinie 2016/425 EG Typ |
| Chlorinated | Nein |
| Farbe | Schwarz |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | EPDM |
| Produkttyp | Trockenbox, Isolierhandschuhe |
| Größe | Groß, 9.5 |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 266 °F |
| Temperature (Metric) Max | 130 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 16 mil |
| Dicke (metrisch) | 0.4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aseptische und sterile Prozesse, wie z. B. die pharmazeutische Herstellung, das Mischen und Abfüllen. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Trockenbox, Isolator, RABS |
| Grip Design | Glatt |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Verpackungsart | /Karton |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -4 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -20 °C |
| Länge (angloamerikanisch) | 32 in. |
| Länge (metrisch) | 800 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe | 8 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) Stulpe | 200 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |