Learn More
AL Glove Systems GSE-Isolatorbox-Handschuhe
Artikelnummer. 31337489
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 11
Extragroß, 9.5
Groß, 9.5
Mittel, 11
Mittel, 8
Länge (metrisch):
800 mm
920 mm
Dicke (metrisch):
0.4 mm
0.6 mm
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (metrisch) Dicke (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stulpe
31337489 Mittel, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337418 Mittel, 8 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337415 Mittel, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337444 Mittel, 8 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337503 Mittel, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337448 Mittel, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337507 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337510 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337516 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337498 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337446 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337450 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337451 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337428 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337458 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337411 Groß, 9.5 920 mm 0.4 mm 200 mm
31337509 Groß, 9.5 920 mm 0.6 mm 200 mm
31337438 Groß, 9.5 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337413 Groß, 9.5 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337406 Groß, 9.5 920 mm 0.6 mm 300 mm
31337417 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 160 mm
31337460 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337481 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337437 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337432 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337500 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337445 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337412 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337505 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337464 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337491 Extragroß, 9.5 920 mm 0.4 mm 225 mm
31337504 Extragroß, 11 920 mm 0.6 mm 225 mm
31337492 Extragroß, 11 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337409 Extragroß, 11 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337427 Extragroß, 11 920 mm 0.4 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Artikelnummer. 31337489 Lieferant AL Glove Systems Lieferanten-Nr. 1118048081
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beständig gegen Desinfektionsmittel, UV- und ozonbeständig und voll elektrisch leitfähig.
Die GSE-Handschuhe von AL Glove Systems aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber den meisten Desinfektionsmitteln auf. Das Elastomer EPDM ist beständig gegen Alkohole sowie gegen Säuren und Laugen. Es weist außerdem eine gute Beständigkeit gegenüber Alterung und Witterungseinflüssen auf. Aufgrund seiner Temperaturbeständigkeit bis 130 °C °eignet es sich auch zur Dampfsterilisation.
  • Beständig gegen Desinfektionsmittel
  • Beständig gegen die üblicherweise in Produktionsanlagen zur Desinfektion verwendeten Chemikalien.
  • UV- und ozonbeständig
  • Die Handschuhe sind beständig gegen intensive Lichtverhältnisse.
  • Vollständig elektrisch leitfähig
  • Die Handschuhe können mit geerdeten Portsystemen verwendet werden, wodurch beispielsweise das Anhaften von Pulver durch statische Aufladung verhindert wird.
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • P Wasserstoffperoxid 30% Schutzstufe 6
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA (Food and Drug Administration) Vol. 21, Cap. 177.2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA Kategorie III Richtlinie 2016/425 EG Typ
Chlorinated Nein
Farbe Schwarz
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material EPDM
Produkttyp Trockenbox, Isolierhandschuhe
Größe Mittel, 8
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 266 °F
Temperature (Metric) Max 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 16 Millionen
Dicke (metrisch) 0.4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aseptische und sterile Prozesse, wie z. B. die pharmazeutische Herstellung, das Mischen und Abfüllen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Trockenbox, Isolator, RABS
Grip Design Glatt
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Verpackungsart /Karton
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -4 °F
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 800 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 7 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 180 mm