Learn More
AL Glove Systems GSE Duo sterile Isolator Box Handschuhe
Beschreibung
- Das Elastomer-EPDM ist sowohl gegen Alkohole als auch gegen Säuren und Alkalien resistent.
- Temperaturbeständig bis zu 130 °C und geeignet für die Dampfsterilisation
- Widerstandsfähig gegen die häufig verwendeten Chemikalien zur Desinfektion in Produktionsanlagen, UV- und ozonbeständig und widerstandsfähig bei intensiven Lichtverhältnissen.
- Vollständig elektrisch leitend auf der Benutzerseite, um elektrisches Laden durch Ein- und Ausrutschen der Handschuhe zu vermeiden.
- Die Handschuhe können gemäß den EU-Richtlinien GMP Anhang 1 Kontaminationskontrollstrategie mit CCS geerdeten Ports verwendet werden () zweifarbiger Handschuh, schwarz innen oder außen weiß für eine einfache Sichtkontrolle
- PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018 P Wasserstoffperoxid 30 % Schutzstufe 6
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA, Food and Drug Administration Bd. 21, Kap. 177.2600 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PPE-Richtlinie Kategorie III 2016 oder 425 EG-Typ |
| Chlorinated | Nein |
| Cleanroom Class | Baureihe 10.000 (ISO 7) |
| Farbe | Multi |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | EPDM |
| Produkttyp | Trockenkasten, Isolatorhandschuhe |
| Größe | 9.5 |
| Mehr anzeigen |