Learn More
AL Glove Systems GSE Duo Isolator Box Handschuhe
Artikelnummer. 31337513
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 11
Groß, 9.5
Mittel, 8
Länge (metrisch):
800 mm
Dicke (metrisch):
0.4 mm
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (metrisch) Dicke (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stulpe
31337513 Mittel, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337452 Mittel, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337431 Mittel, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337421 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337475 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337502 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337423 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337468 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337470 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337490 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337455 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337515 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337496 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337478 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 31337513 Lieferant AL Glove Systems Lieferanten-Nr. 1518048081
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zweilagige, schwarz/weiße Handschuhe, beständig gegen Desinfektionsmittel, UV-Strahlung und Ozon, voll elektrisch leitfähig, EU-konform GMP Anhang 1.
Die AL Glove Systems GSE Duo Handschuhe aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) in Schwarz/Weiß weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber den meisten Desinfektionsmitteln auf. Das Elastomer EPDM ist beständig gegen Alkohole sowie gegen Säuren und Laugen. Es weist außerdem eine gute Beständigkeit gegenüber Alterung und Witterungseinflüssen auf. Aufgrund seiner Temperaturbeständigkeit bis 130 °C °eignet es sich auch zur Dampfsterilisation.
  • Beständig gegen Desinfektionsmittel
  • Beständig gegen die üblicherweise in Produktionsanlagen zur Desinfektion verwendeten Chemikalien.
  • UV- und ozonbeständig
  • Die Handschuhe sind beständig gegen intensive Lichtverhältnisse.
  • Die Handschuhe sind auf der Benutzerseite vollständig elektrisch leitfähig, um eine elektrische Aufladung beim An- und Ausziehen zu vermeiden.
  • Die Handschuhe können mit geerdeten Portsystemen verwendet werden.
  • Laut EU GMP Richtlinien Anhang 1, Strategie zur Kontaminationskontrolle (CCS ) Zweifarbige Handschuhe sind innen schwarz und außen weiß, um eine einfache visuelle Inspektion zu ermöglichen
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • P Wasserstoffperoxid 30% Schutzstufe 6
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA (Food and Drug Administration) Vol. 21, Cap. 177.2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA Kategorie III Richtlinie 2016/425 EG Typ
Chlorinated Nein
Farbe Multi
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material EPDM
Produkttyp Trockenbox, Isolierhandschuhe
Größe Mittel, 8
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 266 °F
Temperature (Metric) Max 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 16 Millionen
Dicke (metrisch) 0.4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aseptische und sterile Prozesse, wie z. B. die pharmazeutische Herstellung, das Mischen und Abfüllen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Trockenbox, Isolator, RABS
Grip Design Glatt
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Verpackungsart /Karton
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -4 °F
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 800 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 7 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 180 mm