Learn More
GSDMD Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen GSDMD
Konzentration 0.22 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850335
Unterlagen ansehen
Proteintech
20770-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16840335
Unterlagen ansehen
Proteintech
20770-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
FOXN3 is a member of the forkhead/winged helixtranscription factor family. Checkpoints are eukaryotic DNA damage-inducible cell cycle arrests at G1 and G2. Check point suppressor 1 suppresses multiple yeast checkpoint mutationsincluding mec1, rad9, rad53 and dun1 by activating aMEC1-independent checkpoint pathway. Alternative splicing isobserved at the locus, resulting in distinct isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
GSDMD
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
P57764
79792
GSDMD Fusion Protein Ag14757
Primary
-20°C
GSDMD
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DF5L, DFNA5L, FKSG10, gasdermin D, GSDMD, GSDMDC1
GSDMD
IgG
Antigen Affinity Chromatography