Learn More
- Home
- Products
- Persönliche Schutzausrüstung
- Handschuhe
- Handschuhe für Trockenboxen und Zubehör
- AL Glove Systems GSC Sterile Isolator-Box-Handschuhe
AL Glove Systems GSC Sterile Isolator-Box-Handschuhe
Artikelnummer. 31940398
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9.5
11
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Dicke (metrisch):
0.4 mm
0.6 mm
Länge (metrisch):
800 mm
920 mm
Packungsgröße:
10 Stück
38 product options available for selection
| Artikelnummer. | Größe | Durchmesser (metrisch) Stulpe | Dicke (metrisch) | Länge (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 31940398 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940366 | 8 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940355 | 8 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940369 | 8 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940347 | 8 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940407 | 8 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940405 | 8 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940360 | 9.5 | 160 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940388 | 9.5 | 160 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940386 | 9.5 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940401 | 9.5 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940372 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940345 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940377 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940336 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940367 | 9.5 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940357 | 9.5 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940352 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940378 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940395 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940343 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940374 | 9.5 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940382 | 9.5 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940413 | 11 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940389 | 11 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940356 | 11 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940393 | 11 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940329 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940337 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940408 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940332 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940346 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940402 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940417 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940335 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 Stück |
| 31940375 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940365 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | 10 Stück |
| 31940334 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 920 mm | 10 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
31940398
Supplier
AL Glove Systems
Supplier No.
1330049111S
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 13-01-2027
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
This item is not returnable.
View return policy
Description
- GSC Handschuhfachhandschuhe bestehen aus chlorosulfoniertem Polyethylen und CSM eignen sich hervorragend für die Verarbeitung von oxidierenden Produkten, konzentrierter Salpetersäure, Salzsäure oder Ammoniak.
- Bietet Schutz beim Umgang mit Säuren, Alkalien und Alkoholen.
- Temperaturbeständig bis zu 120 Grad
- UV-stabil und gut widerstandsfähig, z. B. in Inertgas-Schweißboxen oder UV-intensiven Beleuchtungssituationen VHP-resistent
- Geeignet für Isolatoren, die mit verdampftem Wasserstoffperoxid desinfiziert werden EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Eine Methanolschutzstufe 4
- K Natriumhydroxid 40 % Schutzstufe 6
- L-Schwefelsäure 96 % Schutzstufe 6
- P Wasserstoffperoxid 30 % Schutzstufe 6
Specifications
Specifications
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PPE-Richtlinie Kategorie III 2016 oder 425 EG-Typ |
| Chlorinated | Nein |
| Cleanroom Class | Baureihe 10.000 (ISO 7) |
| Farbe | Naturweiß |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | CSM |
| Produkttyp | Trockenkasten, Isolatorhandschuhe |
| Größe | 11 |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 248 °F |
| Temperature (Metric) Max | 120 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 16 mil |
| Dicke (metrisch) | 0.4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aseptische und sterile Prozesse wie pharmazeutische Herstellung, Herstellung und Befüllung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Trockenbox, Isolator, RABS |
| Grip Design | Glatt |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Verpackungsart | /Karton |
| Menge | 10 Pk. |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -4 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -20 °C |
| Länge (angloamerikanisch) | 36 in. |
| Länge (metrisch) | 920 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe | 12 in. |
| Durchmesser (metrisch) Stulpe | 300 mm |
| Show More Show Less |